2,6-Dibromo-5-ethoxypyridin-3-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13676-1G OR13676-250MG OR13676-5G
APOSOR13676-1GEA 73 EUR
APOSOR13676-1G APOSOR13676-250MG APOSOR13676-5G
2,6-Dibromo-5-ethoxypyridin-3-amine
2,6-Dibromo-5-ethoxypyridin-3-amine
Formule: C₇H₈Br₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 1000018-10-9