Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13678-100G OR13678-25G OR13678-10G
APOSOR13678-100GEA 93.5 EUR
APOSOR13678-100G APOSOR13678-25G APOSOR13678-10G
Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate
Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate
Formule: C₉H₉IO₂
Smeltpunt: 26…29 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00230583
CAS nummer: 90347-66-3