Idebenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13682-1G OR13682-5G OR13682-25G
APOSOR13682-1GEA 51.3 EUR
APOSOR13682-1G APOSOR13682-5G APOSOR13682-25G
Idebenone 98%
Idebenone
Formule: C₁₉H₃₀O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00274552
CAS nummer: 58186-27-9