1,3-Bis(chloromethyl)tetramethyldisiloxane 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR13693-100G OR13693-25G
APOSOR13693-100GEA 134 EUR
APOSOR13693-100G APOSOR13693-25G
1,3-Bis(chloromethyl)tetramethyldisiloxane 95%
1,3-Bis(chloromethyl)tetramethyldisiloxane
Formule: C₆H₁₆Cl₂OSi₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000877
CAS nummer: 2362-10-9