Benzoxazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13697-25G OR13697-100G OR13697-500G
APOSOR13697-25GEA 22 EUR
APOSOR13697-25G APOSOR13697-100G APOSOR13697-500G
Benzoxazole
Benzoxazole
Formule: C₇H₅NO
Kookpunt: 181…183 °C
Smeltpunt: 27…31 °C
Dichtheid: 1,175 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 58 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005765
CAS nummer: 273-53-0
EINECS: 205-988-9
UN: 1325
ADR: 4.1,III