6-Aminohexan-1-ol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR13708-25G
OR13708-5G
APOSOR13708-25GEA
24.9
EUR
APOSOR13708-25G
APOSOR13708-5G
6-Aminohexan-1-ol 98%
6-Aminohexan-1-ol
Formule:
C₆H₁₅NO Kookpunt: 136…139 °C Smeltpunt: 55…58 °C Vlampunt: 133 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008241 CAS nummer: 4048-33-3 |