Hexamethylphosphoramide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR13709-100G OR13709-25G
APOSOR13709-100GEA 190 EUR
APOSOR13709-100G APOSOR13709-25G
Hexamethylphosphoramide 98%
Hexamethylphosphoramide
Formule: C₆H₁₈N₃OP
Kookpunt: 230…232 °C/740mmHg
Smeltpunt: 7 °C
Dichtheid: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 144 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008303
CAS nummer: 680-31-9
EINECS: 211-653-8