tert-Butyl hydrogen malonate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13710-100G OR13710-25G OR13710-5G
APOSOR13710-100GEA 68.7 EUR
APOSOR13710-100G APOSOR13710-25G APOSOR13710-5G
tert-Butyl hydrogen malonate 95%
tert-Butyl hydrogen malonate
Formule: C₇H₁₂O₄
Kookpunt: 90 °C/2mmHg
Smeltpunt: 19…20 °C
Dichtheid: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 91 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191886
CAS nummer: 40052-13-9