2,4-Dihydroxy-3-nitropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Nitropyridine-2,4-diol
OR13715-100G OR13715-10G OR13715-25G
APOSOR13715-100GEA 64.3 EUR
APOSOR13715-100G APOSOR13715-10G APOSOR13715-25G
2,4-Dihydroxy-3-nitropyridine
2,4-Dihydroxy-3-nitropyridine
Formule: C₅H₄N₂O₄
MW: 156.10 g/mol
Smeltpunt: 265 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01075671
CAS nummer: 89282-12-2