4-tert-Butyl-3-methoxybenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(tert-Butyl)-3-methoxybenzoic acid
OR13716-1G OR13716-500MG OR13716-5G
APOSOR13716-1GEA 58.4 EUR
APOSOR13716-1G APOSOR13716-500MG APOSOR13716-5G
4-tert-Butyl-3-methoxybenzoic acid
4-tert-Butyl-3-methoxybenzoic acid
Formule: C₁₂H₁₆O₃
Smeltpunt: 151…152 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06656116
CAS nummer: 79822-46-1