2-Bromo-3-chlorothiophene 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13719-1G OR13719-5G
APOSOR13719-1GEA 109 EUR
APOSOR13719-1G APOSOR13719-5G
2-Bromo-3-chlorothiophene 96%
2-Bromo-3-chlorothiophene
Formule: C₄H₂BrClS
Kookpunt: 73…75 °C/12mmHg
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00043882
CAS nummer: 77893-68-6