1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,1,2-Trimethyl-1H-benzo[e]indole
OR13722-5G OR13722-100G OR13722-25G
APOSOR13722-5GEA 22 EUR
APOSOR13722-5G APOSOR13722-100G APOSOR13722-25G
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole 99%
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole
Formule: C₁₅H₁₅N
Smeltpunt: 111…117 °C
Dichtheid: 0,7 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00082627
CAS nummer: 41532-84-7