5-Ethoxy-1H-indole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13724-1G OR13724-5G
APOSOR13724-1GEA 83.3 EUR
APOSOR13724-1G APOSOR13724-5G
5-Ethoxy-1H-indole 95%
5-Ethoxy-1H-indole
Formule: C10H11NO
Kookpunt: 164 °C/11mmHg
Smeltpunt: 144…146 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07364533
CAS nummer: 10501-17-4