6-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Chloroindole-3-carboxaldehyde
OR13728-5G OR13728-1G OR13728-10G
APOSOR13728-5GEA 24.9 EUR
APOSOR13728-5G APOSOR13728-1G APOSOR13728-10G
6-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
6-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C₉H₆ClNO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06657152
CAS nummer: 703-82-2