4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR13729-25G
OR13729-5G
OR13729-100G
APOSOR13729-25GEA
43.8
EUR
APOSOR13729-25G
APOSOR13729-5G
APOSOR13729-100G
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 99%
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Formule:
C₁₂H₁₂N₂ Smeltpunt: 169…176 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006441 CAS nummer: 1134-35-6 EINECS: 214-483-2 |