tert-Butyl-4-(3-aminobenzyl)piperazine-1-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR1382-1G OR1382-250MG
APOSOR1382-1GEA 0 EUR
APOSOR1382-1G APOSOR1382-250MG
tert-Butyl-4-(3-aminobenzyl)piperazine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-4-(3-aminobenzyl)piperazine-1-carboxylate
Formule: C₁₆H₂₅N₃O₂
Smeltpunt: 107…108 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06658979
CAS nummer: 361345-40-6
UN: 1759
ADR: 8,III