3-(4-Morpholinyl)aniline 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1383-1G OR1383-250MG OR1383-5G
APOSOR1383-1GEA 29.2 EUR
APOSOR1383-1G APOSOR1383-250MG APOSOR1383-5G
3-(4-Morpholinyl)aniline 97+%
3-(4-Morpholinyl)aniline
Formule: C10H14N2O
Smeltpunt: 117…121 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03197165
CAS nummer: 159724-40-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III