Methyl-5-bromo-6-chloronicotinate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13854-25G OR13854-1G OR13854-5G
APOSOR13854-25GEA 117 EUR
APOSOR13854-25G APOSOR13854-1G APOSOR13854-5G
Methyl-5-bromo-6-chloronicotinate
Methyl-5-bromo-6-chloronicotinate
Formule: C₇H₅BrClNO₂
Smeltpunt: 76…79 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03844855
CAS nummer: 78686-77-8