2-Bromo-6-hydrazinylpyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Bromo-6-hydrazinopyridine
OR13857-1G OR13857-25G OR13857-5G
APOSOR13857-1GEA 22 EUR
APOSOR13857-1G APOSOR13857-25G APOSOR13857-5G
2-Bromo-6-hydrazinylpyridine 98%
2-Bromo-6-hydrazinylpyridine
Formule: C₅H₆BrN₃
Smeltpunt: 117…118 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09743754
CAS nummer: 26944-71-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III