1-(4-Formylphenyl)pyrrolidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR1386-1G
OR1386-5G
APOSOR1386-1GEA
22
EUR
APOSOR1386-1G
APOSOR1386-5G
1-(4-Formylphenyl)pyrrolidine
1-(4-Formylphenyl)pyrrolidine
Formule:
C₁₁H₁₃NO Smeltpunt: 81…85 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00015469 CAS nummer: 51980-54-2 EINECS: 257-570-0 |