3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13862-1G OR13862-25G OR13862-5G
APOSOR13862-1GEA 51.2 EUR
APOSOR13862-1G APOSOR13862-25G APOSOR13862-5G
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Formule: C₁₂H₁₆N₂O₂
MW: 220.27 g/mol
Smeltpunt: 187…190 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06742238
CAS nummer: 215309-01-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III