3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR13863-1G OR13863-250MG
APOSOR13863-1GEA 0 EUR
APOSOR13863-1G APOSOR13863-250MG
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzylamine
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzylamine
Formule: C₁₂H₁₉N₃
Smeltpunt: 78…80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368540
CAS nummer: 672325-37-0
UN: 2735
ADR: 8,III