5-(4-Methylpiperazino)-2-nitroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 5-(4-Methylpiperazin-1-yl)-2-nitroaniline
OR13864-1G OR13864-5G
APOSOR13864-1GEA 23.4 EUR
APOSOR13864-1G APOSOR13864-5G
5-(4-Methylpiperazino)-2-nitroaniline
5-(4-Methylpiperazino)-2-nitroaniline
Formule: C₁₁H₁₆N₄O₂
MW: 236.28 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00545964
CAS nummer: 23491-48-7