3',5'-Dimethyl-4'-hydroxyacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13892-10G OR13892-1G OR13892-5G
APOSOR13892-10GEA 322 EUR
APOSOR13892-10G APOSOR13892-1G APOSOR13892-5G
3',5'-Dimethyl-4'-hydroxyacetophenone
3',5'-Dimethyl-4'-hydroxyacetophenone
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Smeltpunt: 151…155 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00195574
CAS nummer: 5325-04-2