4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13896-100G OR13896-25G OR13896-5G
APOSOR13896-100GEA 57 EUR
APOSOR13896-100G APOSOR13896-25G APOSOR13896-5G
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid 99%
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid
Formule: C₉H₉NO₆
Smeltpunt: 195…197 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014697
CAS nummer: 4998-07-6