2-Imidazol-1-ylethylamine dihydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1390-1G OR1390-5G
APOSOR1390-1GEA 80.4 EUR
APOSOR1390-1G APOSOR1390-5G
2-Imidazol-1-ylethylamine dihydrochloride
2-Imidazol-1-ylethylamine dihydrochloride
Formule: C₅H₁₁Cl₂N₃
Smeltpunt: 216…220 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06798214
CAS nummer: 93668-43-0