3-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)morpholine, 3-(4-Morpholinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
OR1396-1G OR1396-250MG
APOSOR1396-1GEA 32.2 EUR
APOSOR1396-1G APOSOR1396-250MG
3-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
3-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₇H₂₆BNO₃
Smeltpunt: 50…53 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797489
CAS nummer: 364794-80-9