Thiomorpholine-1,1-dioxide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13966-1G OR13966-5G
APOSOR13966-1GEA 22 EUR
APOSOR13966-1G APOSOR13966-5G
Thiomorpholine-1,1-dioxide
Thiomorpholine-1,1-dioxide
Formule: C₄H₉NO₂S
Kookpunt: 155 °C/1mmHg
Smeltpunt: 68…71 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05861623
CAS nummer: 39093-93-1