Dimethylamine 40% in aqueous solution
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR13973-100ML OR13973-500ML
APOSOR13973-100MLEA 0 EUR
APOSOR13973-100ML APOSOR13973-500ML
Dimethylamine 40% in aqueous solution
Dimethylamine
Formule: C₂H₇N
Kookpunt: 52 °C
Smeltpunt: –37 °C
Dichtheid: 0,89 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 16 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008288
CAS nummer: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
UN: 1160
ADR: 3+8,II