Morfoline 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR13977-100G OR13977-500G
APOSOR13977-100GEA 22 EUR
APOSOR13977-100G APOSOR13977-500G
Morfoline 99%
Morfoline
Formule: C₄H₉NO
Kookpunt: 129 °C
Smeltpunt: –7 to –5 °C
Dichtheid: 0,996 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 31 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005972
CAS nummer: 110-91-8
EINECS: 203-815-1
UN: 2054
ADR: 8+3,I