2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR1399-1G OR1399-5G OR1399-25G
APOSOR1399-1GEA 80.4 EUR
APOSOR1399-1G APOSOR1399-5G APOSOR1399-25G
2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid 97%
2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03086184
CAS nummer: 55317-53-8