4-(4-Hydroxyphenyl)benzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13997-25G OR13997-5G
APOSOR13997-25GEA 35.1 EUR
APOSOR13997-25G APOSOR13997-5G
4-(4-Hydroxyphenyl)benzonitrile 95%
4-(4-Hydroxyphenyl)benzonitrile
Formule: C₁₃H₉NO
Smeltpunt: 191…195 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059625
CAS nummer: 19812-93-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III