4'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13999-25G OR13999-5G OR13999-100G
APOSOR13999-25GEA 61.4 EUR
APOSOR13999-25G APOSOR13999-5G APOSOR13999-100G
4'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylic acid 95%
4'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059078
CAS nummer: 58574-03-1
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable