3-(1H-Pyrazol-3-yl)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1400-1G OR1400-250MG
APOSOR1400-1GEA 155 EUR
APOSOR1400-1G APOSOR1400-250MG
3-(1H-Pyrazol-3-yl)benzoic acid 97%
3-(1H-Pyrazol-3-yl)benzoic acid
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
Smeltpunt: 203…204 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03407956
CAS nummer: 850375-11-0