2-Hydroxyquinoline-3-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2(1H)-Quinolinone-3-carboxaldehyde, 2-Oxo-1,2-dihydro-3-quinolinecarbaldehyde
OR14001-1G OR14001-5G
APOSOR14001-1GEA 106 EUR
APOSOR14001-1G APOSOR14001-5G
2-Hydroxyquinoline-3-carbaldehyde
2-Hydroxyquinoline-3-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₇NO₂
Smeltpunt: >250 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00563443
CAS nummer: 91301-03-0