2-Morpholino-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14006-1G OR14006-5G
APOSOR14006-1GEA 24.6 EUR
APOSOR14006-1G APOSOR14006-5G
2-Morpholino-5-pyridineboronic acid pinacol ester
2-Morpholino-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₅H₂₃BN₂O₃
Smeltpunt: 132…139 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039874
CAS nummer: 485799-04-0