5-Bromo-1-benzothiophene-3-carboxylic acid 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromobenzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
OR1401-1G OR1401-250MG
APOSOR1401-1GEA 0 EUR
APOSOR1401-1G APOSOR1401-250MG
5-Bromo-1-benzothiophene-3-carboxylic acid 97+%
5-Bromo-1-benzothiophene-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₅BrO₂S
Smeltpunt: 292…293 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797473
CAS nummer: 7312-24-5