4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR1402-1G
OR1402-5G
APOSOR1402-1GEA
55.5
EUR
APOSOR1402-1G
APOSOR1402-5G
4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
Formule:
C₁₀H₈N₂O₃ Smeltpunt: 262…264 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06797475 CAS nummer: 95124-68-8 |