4-(2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylmethoxy)benzenecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-[(2,1,3-Benzothiadiazol-5-yl)methoxy]benzoic acid
OR14029-1G OR14029-500MG
APOSOR14029-1GEA 676 EUR
APOSOR14029-1G APOSOR14029-500MG
4-(2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylmethoxy)benzenecarboxylic acid
4-(2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylmethoxy)benzenecarboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₀N₂O₃S
Smeltpunt: 248…249 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06808684
CAS nummer: 874834-22-7