6-Bromo-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
OR14032-1G OR14032-5G OR14032-25G
APOSOR14032-1GEA 22 EUR
APOSOR14032-1G APOSOR14032-5G APOSOR14032-25G
6-Bromo-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
6-Bromo-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₅BrO₂S
Smeltpunt: 262…265 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07371540
CAS nummer: 19075-58-2