2-(3-Bromo-2-thienyl)-2-oxoethyl thiocyanate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR14037-1G OR14037-5G
APOSOR14037-1GEA 541 EUR
APOSOR14037-1G APOSOR14037-5G
2-(3-Bromo-2-thienyl)-2-oxoethyl thiocyanate
2-(3-Bromo-2-thienyl)-2-oxoethyl thiocyanate
Formule: C₇H₄BrNOS₂
Smeltpunt: 99…100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09027130
CAS nummer: 937602-37-4