3-(1,3-Oxazol-5-yl)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(5-Oxazolyl)benzoic Acid
OR1404-1G OR1404-5G
APOSOR1404-1GEA 196 EUR
APOSOR1404-1G APOSOR1404-5G
3-(1,3-Oxazol-5-yl)benzoic acid 97%
3-(1,3-Oxazol-5-yl)benzoic acid
Formule: C₁₀H₇NO₃
Smeltpunt: 258…260 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797481
CAS nummer: 252928-82-8