4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14042-1G OR14042-5G
APOSOR14042-1GEA 46.8 EUR
APOSOR14042-1G APOSOR14042-5G
4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₅ClO₂S
MW: 212.65 g/mol
Smeltpunt: 257…259 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06655155
CAS nummer: 23967-57-9