6-Chloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR14043-1G
OR14043-500MG
APOSOR14043-1GEA
24.9
EUR
APOSOR14043-1G
APOSOR14043-500MG
6-Chloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
6-Chloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formule:
C₉H₅ClO₂S Smeltpunt: 271…274 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD07377059 CAS nummer: 26018-73-5 |