3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
OR1407-1G OR1407-5G
APOSOR1407-1GEA 73 EUR
APOSOR1407-1G APOSOR1407-5G
3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid 97%
3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
Formule: C₁₀H₈N₂O₃
MW: 204.19 g/mol
Smeltpunt: 223…225 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797485
CAS nummer: 264264-32-6