2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14080-10G OR14080-5G
APOSOR14080-10GEA 277 EUR
APOSOR14080-10G APOSOR14080-5G
2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
Formule: C₉H₇N₃O
MW: 173.1714 g/mol
Smeltpunt: 110…113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03617913
CAS nummer: 138479-53-5