[5-Amino-2-(4-chlorophenoxy)phenyl]methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR14087-10G OR14087-1G OR14087-5G
APOSOR14087-10GEA 1700 EUR
APOSOR14087-10G APOSOR14087-1G APOSOR14087-5G
[5-Amino-2-(4-chlorophenoxy)phenyl]methanol
[5-Amino-2-(4-chlorophenoxy)phenyl]methanol
Formule: C₁₃H₁₂ClNO₂
Smeltpunt: 129…130 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08689719
CAS nummer: 924869-26-1