5-Bromo-6-phenyl-3(2H)-pyridazinone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14091-10G OR14091-1G OR14091-5G
APOSOR14091-10GEA 135 EUR
APOSOR14091-10G APOSOR14091-1G APOSOR14091-5G
5-Bromo-6-phenyl-3(2H)-pyridazinone
5-Bromo-6-phenyl-3(2H)-pyridazinone
Formule: C₁₀H₇BrN₂O
Smeltpunt: 234…237 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02083298
CAS nummer: 90766-97-5