3-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
OR14092-1G
OR14092-5G
APOSOR14092-1GEA
22
EUR
APOSOR14092-1G
APOSOR14092-5G
3-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
3-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule:
C₇H₅BrN₂ Smeltpunt: 185…189 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02179276 CAS nummer: 74420-15-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |