2-(Chloromethyl)-1-(4-chlorophenoxy)-4-nitrobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR14097-10G OR14097-1G OR14097-5G
APOSOR14097-10GEA 1700 EUR
APOSOR14097-10G APOSOR14097-1G APOSOR14097-5G
2-(Chloromethyl)-1-(4-chlorophenoxy)-4-nitrobenzene
2-(Chloromethyl)-1-(4-chlorophenoxy)-4-nitrobenzene
Formule: C₁₃H₉Cl₂NO₃
Smeltpunt: 90…92 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08689723
CAS nummer: 924862-19-1